Principaux documents
S196193
4-(4-METHOXY-PHENYL)-MORPHOLINE
AldrichCPR
S196193-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S196193-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.248
Numéro MDL:
29,20 €