Principaux documents
S196126
BIS-(3,4-DIMETHYL-PHENYL)-METHANONE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.332
Numéro MDL:
29,20 €