553638
4-Fluorobiphenyl
95%
Synonyme(s) :
(4-Fluorophenyl)benzene, 1-Fluoro-4-phenylbenzene, 4-Fluorbiphenyl, 4-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluorobiphenyl, p-Fluorobiphenyl, p-Fluorodiphenyl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5200 (lit.)
Point d'ébullition
283-284 °C (lit.)
Pf
75-79 °C (lit.)
Densité
1.288 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable