Documents
755362
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromo-2,2′-dinitrobiphenyl
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H6Br2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
145-150 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H6Br2N2O4/c13-7-1-3-9(11(5-7)15(17)18)10-4-2-8(14)6-12(10)16(19)20/h1-6H
Clé InChI
REUCYFQYHWKXPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable