Principaux documents
S128309
3-(4-BENZYLOXY-1-CYANO-4-ME-CYCLOHEXYL)-3-CYANO-2-HO-ACRYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.436
Numéro MDL:
Autres remarques