Principaux documents
S125334
6-BROMO-HEXANOIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
S125334-25MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S125334-25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H13BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.084
Numéro MDL:
158,00 €