04249
Potassium phosphate tribasic monohydrate
90%
Synonyme(s) :
tert-Potassium phosphate monohydrate, Tripotassium phosphate
67,80 €
About This Item
67,80 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
90%
Impuretés
≤0.002% heavy metals (as Pb)
Perte
≤13% loss on ignition, 800 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤20 mg/kg
Chaîne SMILES
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
Clé InChI
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable