Principaux documents
S124850
(1,2,3-TRIPHENYL-CYCLOPROP-2-ENYL)-ACETIC ACID
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.399
Numéro MDL:
29,20 €