Principaux documents
161918
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylglycine
98%
Synonyme(s) :
α-amino-α-phenyl-Benzeneacetic acid
5 G
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
146,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(C6H5)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
2,2-Diphenylglycine, 98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to off-white
Pf
245-247 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
Clé InChI
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable