Principaux documents
290912
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
98%
Synonyme(s) :
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-p-xylene
25 G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CF3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
116 °C (lit.)
Densité
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
Clé InChI
PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The infrared absorption of liquid 1,4-bis(trifluoromethyl) benzene has been studied using LiF, NaCl and KBr prisms[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vibrational Spectra of Fluorinated Aromatics. VIII. 1, 4-Bis (trifluoromethyl) benzene.
Ferguson EE, et al.
J. Chem. Phys. , 21(10), 1731-1735 (1953)