Documents
S10198
5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,4-QUINAZOLINEBIS(ETHYL THIOGLYCOLATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.493
Numéro MDL:
Autres remarques