Principaux documents
R987085
3-((4-METHOXYBENZOYL)HYDRAZONO)-N-PHENYLBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.37
Numéro MDL:
Autres remarques