Principaux documents
R787698
2-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE OXIME
AldrichCPR
R787698-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R787698-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.166
Numéro MDL:
29,20 €