Principaux documents
S423300
3-(ORTHO-TOLYLOXY)-1,2-PROPANEDIOL
AldrichCPR
S423300-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S423300-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.221
Numéro MDL:
158,00 €