Principaux documents
166766
Sigma-Aldrich
2-Aminophenyl disulfide
98%
Synonyme(s) :
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, 2,2′-Dithiodianiline, Bis(2-aminophenyl) disulfide
10 G
122,00 €
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
122,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(H2NC6H4)2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.37
Beilstein:
914032
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
91-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
T Benjamin et al.
Journal of toxicology and environmental health, 7(1), 69-81 (1981-01-01)
Guided by structure-activity relationships among carcinogenic aromatic amines, a sulfur-containing aromatic diamine was designed as a possible noncarcinogenic replacement for the resin hardener 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) (MOCA). However, in small-scale tests in rats the analog diaminodiphenyldisulfide (DDDS) caused necrotic changes in the