Principaux documents
R752088
2,3,5,6-TETRACHLOROANISOLE
AldrichCPR
R752088-5MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R752088-5MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H4Cl4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.921
Numéro MDL:
160,00 €