Principaux documents
655147
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroanisole-d5
98 atom % D
50 MG
440,00 €
500 MG
3 620,00 €
440,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50 MG
440,00 €
500 MG
3 620,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6D2OCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
440,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
pb
132 °C/28 mmHg (lit.)
Pf
60-62 °C (lit.)
Format
neat
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D
Clé InChI
WCVOGSZTONGSQY-RHIBPKLGSA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of