Key Documents
R637971
N-(1-ANILINO-2,2,2-TRICHLOROETHYL)-2-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.67
Numéro MDL:
Autres remarques