Documents
GF11664075
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL603028
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 116-640-75
Taille
60 × 60 mm
Épaisseur
0.25 mm