Principaux documents
R632961
ETHYL 2-((4-(3-NITROPHENYL)-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.361
Numéro MDL:
Autres remarques