Principaux documents
R582433
ACENAPHTHOQUINONE 1-OXIME
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.195
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.