Principaux documents
R550264
3-(2-(4-FLUORO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.277
Numéro MDL:
Autres remarques