Principaux documents
R524581
5-NAPHTHALEN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-NITRO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.385
Numéro MDL:
Autres remarques