Y0000571
Clobetasol impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(17R)-4′-Chloro-5′-ethyl-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2′(3′H)-furan]-3,3′-dione
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clobetasol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement