Principaux documents
R488437
(5E)-5-{[5-(2,5-DICHLOROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-3-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C25H17Cl2N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.467
Numéro MDL:
29,20 €