Principaux documents
R462454
NONADECAN-10-ONE
AldrichCPR
R462454-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R462454-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H38O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.514
Numéro MDL:
110,00 €