Principaux documents
R426563
(-)-TROGER'S BASE
AldrichCPR
R426563-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R426563-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.346
Numéro MDL:
29,20 €