Principaux documents
R413933
2-(TRITYL-AMINO)-ETHANOL
AldrichCPR
R413933-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R413933-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.408
Numéro MDL:
110,00 €