Principaux documents
R374083
3-NITROBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-PHENOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H21N7O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.456
Numéro MDL:
29,20 €