Principaux documents
R284629
2-(4-METHOXYBENZYLAMINO)PYRIDINE
AldrichCPR
R284629-250MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R284629-250MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.269
Numéro MDL:
178,00 €