Key Documents
R245291
4,6-BIS-(4-CHLORO-PHENYL)-2,3-DIPHENYL-PYRANYLIUM, TETRAFLUORO BORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H19BCl2F4O
Poids moléculaire :
541.185
Numéro MDL:
Autres remarques