Principaux documents
R174114
1-(3,4-DIHYDROXY-PHENYL)-ETHANONE
AldrichCPR
R174114-25MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R174114-25MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.151
Numéro MDL:
178,00 €