232270
3-Amino-5-methylisoxazole
≥97%
Synonyme(s) :
5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
solid
Pf
59-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Clé InChI
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- naphtho[1,2-e][1,3]oxazines
- series of 1-aryl-4-methyl-3,6-bis-(5-methylisoxazol-3-yl)-2-thioxo-2,3,6,10b-tetrahydro-1H-pyrimido[5,4-c]quinolin-5-ones, having potential mosquito larvicidal activity
- hydroxylamines of sulfadiazine and sulfamethoxazole
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable