796883
3,4-dihydroxyphenylacetone
95%
Synonyme(s) :
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-propanone
124,00 €
About This Item
124,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(CC1=CC(O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
Clé InChI
JQXBETDGCMQLMK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable