Documents
SHH0001
Sigma-Aldrich
Novec 7000 Engineered Fluid
greener alternative
≥99.5% purity, liquid
Synonyme(s) :
1-Methoxyheptafluoropropane, Methyl perfluoropropyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CF3CF2CF2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Novec 7000 Engineered Fluid, ≥99.5%
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
colorless to yellow
Pf
-122.49 °C
Densité
1.40 g/mL at 25 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
FC(C(F)(F)OC)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c1-12-4(10,11)2(5,6)3(7,8)9/h1H3
Clé InChI
NOPJRYAFUXTDLX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Low Global Warming Potential/GWP (530, 100-year ITH)
  • Excellent dielectric properties: In event of leakage or other failure, will not damage electronic equipment
  • Zero ozone depletion potential (ODP)
  • Good materials compatibility
  • Low toxicity
  • Non-flammable
  • Non-corrosive
  • Good thermal stability
  • Useful at extreme low temperatures
  • Viscosity is less than 20 cSt at -120 °C
Cryofreezing solution
Conditionnement
Packaged and distributed by Sigma-Aldrich
Informations légales
Novec is a trademark of 3M Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable