Principaux documents
R160423
CITRONITRILE
AldrichCPR
R160423-1MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R160423-1MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.244
Numéro MDL:
160,00 €