QBD11471
MAL-dPEG®12-Tris(m-dPEG®24)3
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Branched Maleimide-PEG-m, Branched mPEG-maleimide, MAL-NH-PEG600-Tris(mPEG1000)3, MAL-PEG12-Tris(m-PEG24)3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable