Principaux documents
JKP12003
Sigma-Aldrich
mPEG12-OH
OH, methoxy PEG12 hydoxyl, monodisperse
Synonyme(s) :
Methoxy-PEG12-Hydroxyl, Polyethylene glycol
1 G
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
202,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)12H
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPEG12-OH,
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES 
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable