Principaux documents
920401
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), (Propionic acid), methoxy
Synonyme(s) :
O-(2-Carboxyethyl)-O′-methylpolyethylene glycol 1,000, PEG acid, PEG carboxylic acid, Polyethylene glycol, mPEG-COOH, mono-Methyl polyethylene glycol 1′000 propionic acid
1 G
54,90 €
54,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
54,90 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(OCH2CH2)nOCH2CH2COOH
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
54,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Methoxypolyethylene glycol 1,000 propionic acid,
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 1,000 (by NMR)
Couleur
white to off-white
Extrémité Ω
(Propionic acid)
Extrémité α
methoxy
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
2-8°C
Application
Methoxypolyethylene glycol 1,000 propionic acid is a pegylation agent used to conjugate proteins to reduce immunogenicity and prolong serum half-life of proteins and enzymes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Andrea Fajdetić et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(8), 3388-3397 (2011-05-24)
Synthesis, antibacterial activity and pharmacokinetic properties of a novel class of macrolide antibiotics-macrolones-derived from azithromycin, comprising oxygen atom(s) in the linker and either free or esterified quinolone 3-carboxylic group, are reported. Selected compounds showed excellent antibacterial potency towards key erythromycin
A Ton J Dirks et al.
Bioconjugate chemistry, 20(6), 1129-1138 (2009-05-21)
The Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) has recently proven to be a powerful synthetic tool in various fields of chemistry, including protein-polymer conjugation. In this article, we describe a fluorogenic CuAAC, which allows for efficient monitoring of protein-polymer conjugation. We show