Documents
QBD11371
Sigma-Aldrich
Tetra(-dPEG ®11-DBCO)PE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C193H288N12O60
Poids moléculaire :
3736.40
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Tetra(-dPEG ®₁₁-DBCO)PE has four DBCO groups which can each react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable