Principaux documents
QBD10401
Sigma-Aldrich
NHS-dPEG®4-( m-dPEG®12)3-ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
302,00 €
1000 MG
1 800,00 €
302,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
302,00 €
1000 MG
1 800,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C108H206N6O52
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2420.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
302,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: branched
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NC(COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)(COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C108H206N6O52/c1-123-25-28-131-41-44-139-55-58-145-67-70-151-79-82-157-91-94-160-88-85-154-76-73-148-64-61-142-52-49-136-38-33-128-22-14-110-101(116)9-18-163-97-108(113-104(119)12-17-126-31-36-134-47-48-135-37-32-127-21-13-109-100(115)5-4-6-107(122)166
Clé InChI
VOPFWBJWEJMWRQ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
NHS-dPEG®4-(m-dPEG12)3-ester is highly useful for protein and peptide modification to increase hydrodynamic volume and serum half-life and to greatly reduce the immunogenicity of the modified peptide or protein. These dPEG® products consist of a linear "tail" with a reactive group, a tris core to provide branching, and methoxy-terminated dPEG® branches. All of these dPEG® products are hydrophilic, non-immunogenic, single molecular weight compounds. N-hydroxysuccinimide (NHS) group reacts with free amines.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable