Principaux documents
QBD11200
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®4-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H24BrF4NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.29
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
Clé InChI
KMXNKPMXZFZZAS-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Bromoacetamido-dPEG®₄ -TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable