Principaux documents
A66006
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylthiazole
98%
5 G
41,20 €
25 G
75,70 €
41,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
41,20 €
25 G
75,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
pb
231-232 °C (lit.)
Pf
44-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Clé InChI
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup