Principaux documents
QBD11007
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®24-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
347,00 €
1000 MG
1 340,00 €
347,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
347,00 €
1000 MG
1 340,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C72H113F4NO28
Poids moléculaire :
1516.65
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
347,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Fmoc
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)OC4=C(F)C(F)=CC(F)=C4F
Clé InChI
PFGUQFPJXCYGKT-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Fmoc-N-amido-dPEG®24-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable