Principaux documents
QBD11005
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
250,00 €
1000 MG
775,00 €
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
250,00 €
1000 MG
775,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H49F4NO12
Poids moléculaire :
811.81
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
ester
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C40H49F4NO12/c41-34-27-35(42)38(44)39(37(34)43)57-36(46)9-11-48-13-15-50-17-19-52-21-23-54-25-26-55-24-22-53-20-18-51-16-14-49-12-10-45-40(47)56-28-33-31-7-3-1-5-29(31)30-6-2-4-8-32(30)33/h1-8,27,33H,9-26,28H2,(H,45,47)
Clé InChI
NUMSYYFMYZRSKU-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Fmoc-N-amido-dPEG®8-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable