QBD10776
dPEG®48-biotin acid
>90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG48-COOH, PEG2000 biotin acid, PEG48-biotin acid
439,00 €
About This Item
439,00 €
Produits recommandés
Essai
>90% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable