QBD10773
dPEG®24-biotin acid
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG24-COOH, PEG1000 biotin acid, PEG24-biotin acid
330,00 €
About This Item
330,00 €
Produits recommandés
Essai
>95% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1C(C2NC(=O)NC2C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI
1S/C61H117N3O28S/c65-58(4-2-1-3-57-60-56(55-93-57)63-61(68)64-60)62-6-8-70-10-12-72-14-16-74-18-20-76-22-24-78-26-28-80-30-32-82-34-36-84-38-40-86-42-44-88-46-48-90-50-52-92-54-53-91-51-49-89-47-45-87-43-41-85-39-37-83-35-33-81-31-29-79-27-25-77-23-21-75-
Clé InChI
ZDKCSORFFNBMQV-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable