Principaux documents
QBD10596
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®12-DBCO
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H68N2O14
Poids moléculaire :
861.03
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1C2=C(C#CC3=C(C1)C=CC=C3)C=CC=C2)CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
Clé InChI
OMUIREFSDSIFOU-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
m-dPEG®12-DBCO can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by using copper-free "click" chemistry with the DBCO.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable