Principaux documents
PH014116
2-(difluoromethyl)ornithine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H13ClF2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.633
Numéro MDL:
Autres remarques