Key Documents
PH006350
1-isocyanato-4-[1-(4-isocyanatophenyl)-1-methylethyl]benzene
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.313
Numéro MDL:
Autres remarques